Tisk…
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloro-5-methoxypyridine
OR62002-100MG OR62002-1G OR62002-500MG OR62002-250MG
APOSOR62002-100MGEA 0 CZK
APOSOR62002-100MG APOSOR62002-1G APOSOR62002-500MG APOSOR62002-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Bod tání: 188…189 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12828186
CAS číslo: 915107-39-0