2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Dimethyl-3-formylthiophene
OR6179-5G
OR6179-25G
APOSOR6179-5GEA
2440
CZK
APOSOR6179-5G
APOSOR6179-25G
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec:
C₇H₈OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03426895 CAS číslo: 26421-44-3 |