Tisk…
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 1080 CZK
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068042
CAS číslo: 64038-64-8