Tisk…
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 CZK
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₆H₈BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22415287
CAS číslo: 1396554-44-1