Tisk…
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-N-methyl-3-nitropyridin-4-amine
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 26450 CZK
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232.035 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22415286
CAS číslo: 1396554-54-3