Tisk…
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(3-Bromo-2-nitrophenyl)cyclopropylamine, 2-Bromo-6-(cyclopropylamino)nitrobenzene
OR61608-1G OR61608-250MG
APOSOR61608-1GEA 12200 CZK
APOSOR61608-1G APOSOR61608-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
3-Bromo-N-cyclopropyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₉BrN₂O₂
MW: 257,084 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22415284
CAS číslo: 1396554-46-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III