Tisk…
Chlorin e6
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61545-100MG OR61545-1G OR61545-250MG
APOSOR61545-100MGEA 5330 CZK
APOSOR61545-100MG APOSOR61545-1G APOSOR61545-250MG
Chlorin e6
Chlorin e6
Vzorec: C₃₄H₃₆N₄O₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08669566
CAS číslo: 19660-77-6