Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 5630 CZK
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16657201
CAS číslo: 219762-28-4