7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61522-100MG
OR61522-250MG
APOSOR61522-100MGEA
5390
CZK
APOSOR61522-100MG
APOSOR61522-250MG
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₆ClN₃ MW: 167,596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13190300 CAS číslo: 1086423-62-2 |