Tisk…
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6146-1G OR6146-5G
APOSOR6146-1GEA 4340 CZK
APOSOR6146-1G APOSOR6146-5G
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Vzorec: C₈H₅BrN₂S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00084908
CAS číslo: 175202-82-1