Tisk…
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR61452-5G OR61452-25G
APOSOR61452-5GEA 622 CZK
APOSOR61452-5G APOSOR61452-25G
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312.93 g/mol
Bod tání: 112…116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11044842
CAS číslo: 946525-30-0