Tisk…
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 10750 CZK
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
Bod tání: 188…192 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09910322
CAS číslo: 51288-04-1