Tisk…
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61415-1G OR61415-250MG OR61415-5G
APOSOR61415-1GEA 6390 CZK
APOSOR61415-1G APOSOR61415-250MG APOSOR61415-5G
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₅BClNO₂·ClH
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18914522
CAS číslo: 2102671-51-0