Tisk…
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61395-1G OR61395-500MG
APOSOR61395-1GEA 9560 CZK
APOSOR61395-1G APOSOR61395-500MG
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole 97%
3-Amino-5-(hydrazonomethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₉N₅
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19381756
CAS číslo: 1312142-38-3