Tisk…
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 25460 CZK
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod tání: 69…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410665
CAS číslo: 329794-31-2