Tisk…
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-3-cyanopicolinic acid, 2-Carboxy-5-chloronicotinonitrile
OR61368-1G OR61368-500MG
APOSOR61368-1GEA 34720 CZK
APOSOR61368-1G APOSOR61368-500MG
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.564 g/mol
Bod tání: 152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18260051
CAS číslo: 1256833-56-3