Tisk…
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[8-(Benzyloxy)-1,2-dihydro-2-oxoquinolin-5-yl]ethan-1-one, 5-Acetyl-8-(benzyloxy)-1,2-dihydro-2-oxoquinoline
OR61366-1G OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA 6020 CZK
APOSOR61366-1G APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,317 g/mol
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19381743
CAS číslo: 93609-84-8