Tisk…
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61330-1G OR61330-250MG
APOSOR61330-1GEA 4530 CZK
APOSOR61330-1G APOSOR61330-250MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Vzorec: C₆H₆BrClN₂·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17214190
CAS číslo: 1257535-43-5