4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G
OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA
17860
CZK
APOSOR61321-1G
APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₁N₃·ClH MW: 161,633 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11052940 CAS číslo: 1197230-21-9 |