Tisk…
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Cyano-2-formylphenol, 4-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde
OR61317-250MG OR61317-1G
APOSOR61317-250MGEA 1210 CZK
APOSOR61317-250MG APOSOR61317-1G
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile 95+%
4-Formyl-3-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,131 g/mol
Bod tání: 124…125 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08361770
CAS číslo: 84102-89-6