Tisk…
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 5030 CZK
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Bod tání: 266 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803412
CAS číslo: 52559-17-8