4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61296-5G
OR61296-25G
APOSOR61296-5GEA
5390
CZK
APOSOR61296-5G
APOSOR61296-25G
4-Methyl-3-oxopentanenitrile 97+%
4-Methyl-3-oxopentanenitrile
Vzorec:
C₆H₉NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664144 CAS číslo: 29509-06-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |