Tisk…
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61257-1G OR61257-250MG
APOSOR61257-1GEA 13660 CZK
APOSOR61257-1G APOSOR61257-250MG
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
2-Amino-6-bromo-3-chlorophenol
Vzorec: C₆H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20036248
CAS číslo: 1332765-75-9