Tisk…
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(2-Aminoethoxy)-2-ethoxybenzene, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanamine
OR61209-1G OR61209-250MG
APOSOR61209-1GEA 8500 CZK
APOSOR61209-1G APOSOR61209-250MG
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Bod varu: 94…96 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657756
CAS číslo: 6781-17-5
UN: 2735
ADR: 8,III