Tisk…
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 2900 CZK
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392276
CAS číslo: 1261777-18-7