Tisk…
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61159-1G OR61159-250MG OR61159-5G
APOSOR61159-1GEA 8270 CZK
APOSOR61159-1G APOSOR61159-250MG APOSOR61159-5G
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₈H₁₄N₄OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06243036
CAS číslo: 923682-98-8