Tisk…
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-7-carboxy-1H-indazole
OR61153-1G OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA 7540 CZK
APOSOR61153-1G APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Bod tání: 280…284 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13177019
CAS číslo: 953409-99-9