Tisk…
2-Amino-7-bromo-1,3-benzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-1,3-benzothiazol-2-amine, 7-Bromobenzo[d]thiazol-2-amine
OR61151-250MG
APOSOR61151-250MGEA 0 CZK
APOSOR61151-250MG
2-Amino-7-bromo-1,3-benzothiazole
2-Amino-7-bromo-1,3-benzothiazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,097 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110957
CAS číslo: 20358-05-8