3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61143-1G
OR61143-250MG
APOSOR61143-1GEA
23640
CZK
APOSOR61143-1G
APOSOR61143-250MG
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
3-Amino-3-phenyloxetane hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₁NO·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17215843 CAS číslo: 1211284-11-5 |