3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Cyano-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Cyano-2-hydroxyphenol
OR61136-1G
OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA
4800
CZK
APOSOR61136-1G
APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09839541 CAS číslo: 74901-29-4 |