Tisk…
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61113-100MG OR61113-250MG OR61113-1G
APOSOR61113-100MGEA 4240 CZK
APOSOR61113-100MG APOSOR61113-250MG APOSOR61113-1G
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18089853
CAS číslo: 175415-95-9