Tisk…
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6110-1G OR6110-250MG
APOSOR6110-1GEA 14720 CZK
APOSOR6110-1G APOSOR6110-250MG
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine
Vzorec: C₁₂H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258784
CAS číslo: 929000-84-0