Tisk…
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61097-1G OR61097-250MG
APOSOR61097-1GEA 18420 CZK
APOSOR61097-1G APOSOR61097-250MG
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,4,6-trimethylbenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₃BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00184978
CAS číslo: 26584-20-3