Tisk…
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6109-1G OR6109-250MG
APOSOR6109-1GEA 22390 CZK
APOSOR6109-1G APOSOR6109-250MG
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid 96%
4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃BN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258754
CAS číslo: 957061-18-6