Tisk…
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61087-100MG OR61087-1G OR61087-250MG
APOSOR61087-100MGEA 622 CZK
APOSOR61087-100MG APOSOR61087-1G APOSOR61087-250MG
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
2',4',5'-Trichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261422
CAS číslo: 13061-28-4