Tisk…
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61086-1G OR61086-250MG OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA 705 CZK
APOSOR61086-1G APOSOR61086-250MG APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₃N
MW: 206,456 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787622
CAS číslo: 6575-04-8