Tisk…
2,4,5-Trichlorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61085-1G OR61085-250MG
APOSOR61085-1GEA 14880 CZK
APOSOR61085-1G APOSOR61085-250MG
2,4,5-Trichlorobenzamide
2,4,5-Trichlorobenzamide
Vzorec: C₇H₄Cl₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18400107
CAS číslo: 70439-09-7