Tisk…
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61084-1G OR61084-250MG OR61084-5G
APOSOR61084-1GEA 10680 CZK
APOSOR61084-1G APOSOR61084-250MG APOSOR61084-5G
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999820
CAS číslo: 35696-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III