Tisk…
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61083-1G OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA 3310 CZK
APOSOR61083-1G APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrCl₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999821
CAS číslo: 81778-11-2
UN: 3261
ADR: 8,III