2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61082-1G
OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA
12200
CZK
APOSOR61082-1G
APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅Cl₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09999819 CAS číslo: 19010-52-7 |