Tisk…
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 7940 CZK
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Vzorec: C₈H₅Cl₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02149449
CAS číslo: 86569-81-5