Tisk…
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61080-1G OR61080-250MG
APOSOR61080-1GEA 7870 CZK
APOSOR61080-1G APOSOR61080-250MG
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Vzorec: C₂₀H₁₈N₄O
MW: 330,383 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31726313
CAS číslo: 2387695-89-6