Tisk…
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid amide, 2-Carbamoyl-6-chloropyridine, 6-Chloropicolinamide
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 19280 CZK
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00708892
CAS číslo: 70593-61-2