Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61031-1G
OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA
2150
CZK
APOSOR61031-1G
APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16556320 CAS číslo: 1257535-37-7 |