Tisk…
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-cyano-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Chloro-5-cyano-3-methylpyridine
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 705 CZK
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152.581 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09261082
CAS číslo: 66909-33-9