Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 12870 CZK
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Vzorec: C₉H₁₁N₂·I
Bod tání: 137…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00491277
CAS číslo: 7181-87-5