Tisk…
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(3-Methoxypropyl) 3-boronobenzamide
OR6101-1G OR6101-5G
APOSOR6101-1GEA 6150 CZK
APOSOR6101-1G APOSOR6101-5G
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆BNO₄
MW: 237,06 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258755
CAS číslo: 957061-22-2