Tisk…
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61008-1G OR61008-250MG
APOSOR61008-1GEA 3580 CZK
APOSOR61008-1G APOSOR61008-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18071079
CAS číslo: 476660-41-0