6-Methoxyisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR61001-5G
OR61001-250MG
OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA
5860
CZK
APOSOR61001-5G
APOSOR61001-250MG
APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Vzorec:
C₉H₇NO₄ Bod tání: 258…264 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11046419 CAS číslo: 67765-42-8 |