3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6094-100MG
OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA
3740
CZK
APOSOR6094-100MG
APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₂BClN₂O₃ Bod tání: 120…125 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09258746 CAS číslo: 957061-04-0 |